Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7a Tillæg
Artikelnummer. 16564581
Skift visning
Mængde:
0,5 l
1 l
Form:
Væske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Form
16564581 0,5 l Væske
16615805 1 l Væske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564581 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31119.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 DKK
    908.22 DKK / 500ml
    Spare 651.78 DKK
    41% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et klar til brug, pulvermedietilskud optimeret til højudbytte rekombinant proteinproduktion i CHO fed-batch processer
  • Forbedre produktivitet og celleudbytte i fed-batch-kulturer ved at supplere cellekulturmediet for at erstatte næringsstoffer, der er udtømt under cellekultur
  • Supplerer cellekultur med aminosyrer, vitaminer, salte, sporstoffer og glucose
  • Cell Boost 7a og 7b er koncentrerede cellekulturtilskud designet til at blive brugt sammen for at øge proteinproduktionen
  • Designet til at understøtte moderne fremstillingsprocesser
  • Kemisk defineret (CD), komponentfri fra dyr (ADCF ), og fri for vækstfaktorer (såsom insulin), peptider, hydrolysater, phenolrød eller 2-mercaptoethanol
  • Beregnet til brug i kombination med HyClone ActiPro og ActiSM medier som en del af ActiPro cellekultursystem
  • Formuleret til at give høje udbytter af rekombinante proteiner i processer ved brug af kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinjer
  • Fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Uden: L-glutamin, med: Poloxamer 188
Cellelinje CHO
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Højudbytte rekombinant proteinproduktion i CHO Fed-batch processer
Produktlinje HyClone
Mængde 0,5 l