Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 6 Tillæg
Artikelnummer. 16605805
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16605805 1000 ml
16554581 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16605805 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31118.02
Fed-batch supplement med lipider, aminosyrer, vitaminer og vækstfaktorer for hybridom, HEK 293, NS0, CHO og T-celler
  • Kemisk defineret (CD), Dyreafledt komponentfri (ADCF ), Protein-fri og Hydrolysat-fri
  • Understøtter fed-batch kulturer med lipider, aminosyrer, vitaminer og vækstfaktorer
  • Udviklet til rekombinant proteinproduktion med forskellige cellelinjer, herunder kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinje, human embryonal nyre (HEK) 293, NS0, hybridom og T-celler
  • Designet til at understøtte moderne cellekulturfremstillingsprocesser i forsknings- og bioprocesapplikationer
  • Fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer
  • Fås som en brugsklar flydende foderopløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO, HEK293, Hybridoma, NSO, T-celler
Form Væske
Produkttype Cell Boost Supplement
Format Flaske
Til brug med (applikation) Forbedring af produktivitet og celleudbytte i Fed-Batch-kulturer
Produktlinje HyClone
Mængde 1000 ml