Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 6 Tillæg
Artikelnummer. 11576341
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11576341 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11576341 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30866.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00 DKK
    1566.00 DKK / 100g
    Spare 639.00 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Oversigt Cell Boost 6 (CN-T)
Klassifikation Chemically-defined, Protein-free, Animal Origin-free
Mængde 100 g