Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 5 Tillæg
Artikelnummer. 16695795
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16695795 1000 ml
16544581 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16695795 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31117.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00 DKK
    1399.79 DKK / 1 L
    Spare 685.21 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fed-batch-tilskud med lipider, aminosyrer, vitaminer og vækstfaktorer for hybridom, HEK 293, NS0 og CHO celler
  • Kemisk defineret (CD), Dyreafledt komponentfri (ADCF ), Protein-fri og Hydrolysat-fri
  • Understøtter fed-batch kulturer med lipider, aminosyrer, vitaminer og vækstfaktorer
  • Udviklet til rekombinant proteinproduktion med forskellige cellelinjer, herunder kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinje, human embryonal nyre (HEK) 293, NS0 og hybridomceller
  • Designet til at understøtte moderne cellekulturfremstillingsprocesser i forsknings- og bioprocesapplikationer
  • Fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer
  • Fås som en brugsklar flydende foderopløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO, HEK293, Hybridoma, NS0
Form Væske
Produkttype Cell Boost Supplement
Format Flaske
Til brug med (applikation) Forbedring af produktivitet og celleudbytte i Fed-Batch-kulturer
Produktlinje HyClone
Mængde 1000 ml