Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost 5™ Supplement
Artikelnummer. 11566341
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11566341 100 g 100g
1 options
Product Code. 11566341 Supplier Cytiva Supplier No. SH30865.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3070.00 DKK
    1570.46 DKK / 100g
    Spare 1499.54 DKK
    48% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Giver cellekulturnæringsstoffer såsom lipider, aminosyrer, vitaminer og vækstfaktorer. HyClone™ Cell Boost™ 5 Supplement er designet gennem Metabolic Pathway Design-tilgang til at understøtte efterspørgslen inden for fed-batch cellekultur og medietilpasning.
  • Cell Boost 5 (CN-F) pulveriseret supplement uden L-glutamin
  • Ikke-steril
  • Kemisk defineret
  • Fri for animalske komponenter
  • Testet i en række cellelinjer, herunder CHO , Hybridoma, NS0 og HEK 293
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevares på 2° til 8 °C.
Klassifikation Chemically-defined, Protein-free, Animal Origin-free
Produkttype Cell Boost Supplement
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Bioprocessing, fed-batch cellekultur og medietilpasningsapplikationer
Mængde 100 g