Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 4 Tillæg
Artikelnummer. 16685795
Skift visning
Rekonstitueret volumen:
500 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rekonstitueret volumen
16685795 1000 ml
16534581 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16685795 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31116.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 DKK
    1190.00 DKK / 1 L
    Spare 580.00 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Fed-batch-medietilskud indeholdende aminosyrer, vitaminer, glukose, sporstoffer og vækstfaktorer for CHO celler
  • Kemisk defineret (CD), Dyreafledt komponentfri (ADCF ), Protein-fri og Hydrolysat-fri
  • Understøtter fed-batch kulturer med aminosyrer, vitaminer, glucose, sporstoffer og vækstfaktorer
  • Udviklet til rekombinant proteinproduktion med forskellige cellelinjer, herunder kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinje
  • Designet til at understøtte moderne cellekulturfremstillingsprocesser i forsknings- og bioprocesapplikationer
  • Fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer
  • Fås som en brugsklar flydende foderopløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO
Form Væske
Produkttype Cell Boost Supplement
Format Flaske
Til brug med (applikation) Forbedring af produktivitet og celleudbytte i Fed-Batch-kulturer
Produktlinje HyClone
Rekonstitueret volumen 1000 ml