Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 3 Tillæg
Artikelnummer. 16675795
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16675795 1000 ml
16524581 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16675795 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31115.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 DKK
    1014.18 DKK / 1 L
    Spare 360.82 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fed-batch supplement med aminosyrer, vitaminer, glukose og sporstoffer til hybridom- og myelomceller
  • Kemisk defineret (CD), Dyreafledt komponentfri (ADCF ), og proteinfri
  • Understøtter fed-batch kulturer med aminosyrer, vitaminer, glucose og sporstoffer
  • Udviklet til rekombinant proteinproduktion med forskellige cellelinjer, herunder hybridom- og myelomcellelinjer
  • Designet til at understøtte moderne cellekulturfremstillingsprocesser i forsknings- og bioprocesapplikationer
  • Fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer
  • Fås som en brugsklar flydende foderopløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Hybridomer, myelomer
Form Væske
Produkttype Cell Boost Supplement
Format Flaske
Til brug med (applikation) Forbedring af produktivitet og cellevækst i Fed-Batch-kulturer
Produktlinje HyClone
Mængde 1000 ml