Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost 2 Tillæg
Artikelnummer. 16665795
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Artikelnummer. Mængde
16665795 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 16665795 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31114.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 DKK
    1009.86 DKK / 1 L
    Spare 355.14 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Supplerer cellekultur med aminosyrer og glukose og er fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer.
Forbedre produktivitet og celleudbytte i fed-batch-kulturer ved at supplere cellekulturmediet for at erstatte næringsstoffer, der er udtømt under cellekultur. HyClone Cell Boost 2 Supplement giver aminosyrer og glucose til støtte for fodrede batchkulturer i forsknings- og bioprocesapplikationer.
Fås som en praktisk brugsklar flydende foderopløsning eller som et tørt pulverfoder, der skal hydreres før brug.
  • Designet til at understøtte moderne fremstillingsprocesser, Cell Boost 2 er kemisk defineret (CD), komponentfri fra dyr (ADCF ), proteinfri og hydrolysatfri.
  • For nemheds skyld er dette cellekulturtilskud tilgængeligt som et flydende format, der er klar til brug, foruden et tørpulverformat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys
Form Væske
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen Poloxamer 188, Ingen glutamin
Mængde 1000 ml