Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost 1 Tillæg
Artikelnummer. 16655795
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Artikelnummer. Mængde
16655795 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 16655795 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31113.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 DKK
    1157.43 DKK / 1 L
    Spare 407.57 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Supplerer cellekultur med aminosyrer, vitaminer og glukose og er fremstillet til at opfylde cGMP-fremstillingsstandarder og QC-specifikationer.
Forbedre produktiviteten og cellevæksten i fed-batch-kulturer ved at supplere cellekulturmediet for at øge næringsstoffer, der er udtømt under dyrkning. HyClone Cell Boost 1 Supplement giver næringsstoffer såsom aminosyrer, vitaminer og glukose for at understøtte fed-batch-kulturer i forsknings- og bioprocesapplikationer.
Fås som en praktisk flydende opløsning, der er klar til brug, eller som et tørpulvertilskud, der skal hydreres før brug.
  • Designet til at understøtte moderne cellekulturproduktionsprocesser, Cell Boost 1 er kemisk defineret (CD), komponentfri fra dyr (ADCF ), og proteinfri. Den indeholder ikke L-glutamin, poloxamer 188 eller hydrolysater.
  • For nemheds skyld er dette cellekulturtilskud tilgængeligt som en brugsklar flydende foderopløsning ud over tørpulverformatet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys
Form Væske
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen Poloxamer 188, Ingen glutamin
Mængde 1000 ml