Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 1 Tillæg
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Cell Boost 1 (R05,2) |
| Klassifikation | Chemically-defined, Protein-free, Animal Origin-free |
| Form | Liquid |
| Produkttype | Cell Culture Media |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | Sterile-filtered |
| Med tilsætningsstoffer | Glucose |
| Uden tilsætningsstoffer | No Phenol Red, No Sodium Pyruvate, No Glutamine |
| Mængde | 100 g |