Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 1 Tillæg
Beskrivelse
- Kemisk defineret (CD), Dyreafledt komponentfri (ADCF ), og proteinfri
- Designet til at understøtte moderne cellekulturfremstillingsprocesser i forsknings- og bioprocesapplikationer
- Supplerer cellekultur med aminosyrer, vitaminer og glucose
- Indeholder ikke L-glutamin, poloxamer 188 eller hydrolysater
- Fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer
- Fås som en brugsklar flydende foderopløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | CHO, HEK293 |
| Form | Væske |
| Produkttype | Cell Boost Supplement |
| Format | Flaske |
| Til brug med (applikation) | Forbedring af produktivitet og cellevækst i Fed-Batch-kulturer |
| Produktlinje | HyClone |
| Mængde | 500 ml |