Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4PERMAb pulveriserede medier
Artikelnummer. 10045863
Skift visning
Mængde:
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10045863 5 l 5 L
1 options
Artikelnummer. 10045863 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30872.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 DKK
    1845.11 DKK / 5 L
    Spare 314.89 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemisk defineret ADCF medier til brug med PER.C6 celler.
HyClone CDM4PERMAb medium har en kemisk defineret og animalsk komponent-fri (ADCF ) formulering. Dette højtydende cellekulturmedium er udviklet til at øge procesudbyttet i produktionen af humane antistoffer og rekombinante proteiner vha. PER.C6 teknologi.
Mediet er blevet testet med succes i en række forskellige applikationer, herunder fed-batch bioreaktorkulturer.
CDM4PERMAb fås i flydende og pulverformater i brugervenlig emballage.
  • Dyreafledt komponentfri
  • Kemisk defineret formulering
  • Designet til højt celleudbytte og rekombinant proteinproduktion
  • Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
  • Komponent sporbarhed
  • Fremstillet i henhold til cGMP retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Mængde 5 l
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt