Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4PERMAb cellekulturmedier
Artikelnummer. 16407675
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Artikelnummer. Mængde
16407675 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 16407675 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30871.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00 DKK
    564.05 DKK / 1 L
    Spare 177.95 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemisk defineret animalsk afledt komponent-fri (ADCF ) medier til brug med PER.C6 celler
  • Kemisk defineret og animalsk komponentfri (ADCF ) formulering
  • Dette højtydende cellekulturmedium er udviklet gennem Metabolic Pathway Design-processen for at øge procesudbyttet i produktionen af humane antistoffer og rekombinante proteiner ved hjælp af PER.C6 teknologi
  • Mediet er blevet testet med succes i en række forskellige applikationer, herunder fed-batch bioreaktorkulturer
  • Designet til højt celleudbytte og rekombinant proteinproduktion
  • Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
  • Komponent sporbarhed
  • Fremstillet i henhold til cGMP retningslinjer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Form Væske
    Sterilitet Steril
    Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
    Mængde 1000 ml
    Format Flaske
    Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys