Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4NS0 cellekulturmedier
Artikelnummer. 10153202
Skift visning
Mængde:
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10153202 5 l 5 L
1 options
Artikelnummer. 10153202 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30578.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3180.00 DKK
    2683.06 DKK / 5 L
    Spare 496.94 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Reguleringsvenligt medium designet til at øge procesudbyttet med en række NS0-cellekloner.
  • Hydrolysatfri og animalsk komponentfri formulering.
  • Udviklet til højt celleudbytte og MAb-produktion.
  • Klar-til-brug formulering, kræver ingen kolesterol eller GS tilskud.
  • Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning.
  • Designet til storskala kulturapplikationer, herunder perfusion og fed-batch-strategier.
  • Fremstillet af sporbare komponenter i henhold til cGMP-retningslinjer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Form Pulver
    Sterilitet Ikke steril
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Intet hydrolysat, Ingen fenolrød, Intet protein, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
    Mængde 5 l
    Format 5 L flaske
    Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt