Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4MAb Pulveriserede cellekulturmedier
Artikelnummer. 11592840
Skift visning
Mængde:
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11592840 5 l 5 L
1 options
Artikelnummer. 11592840 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30800.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 DKK
    1845.11 DKK / 5 L
    Spare 314.89 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
ADCF medium til anvendelse med hybridom- og myelomcellelinjer.
HyClone CDM4MAb er en kemisk defineret og animalsk komponent-fri (ADCF ) medium. Dette reguleringsvenlige medium er designet til at øge procesudbyttet til fremstilling af antistoffer og antistoffragmenter til terapeutisk brug i en række manipulerede hybridom- og myelomcellelinjer.
  • Dyreafledt komponentfri.
  • Kemisk defineret formulering
  • Designet til højt celleudbytte og produktion af monoklonalt antistof (MAb).
  • Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
  • Fremstillet af sporbare komponenter i henhold til cGMP-retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen Poloxamer 188
Mængde 5 l
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt