Få mere at vide
GE Healthcare Hyclone™ HyClone™ CDM4MAb Media
Artikelnummer. 10054523
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10054523 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10054523 Leverandør GE Healthcare Hyclone™ Leverandørnr. SH30802.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Form Liquid
Produkttype Hyclone CDM4MAb Media
Uden tilsætningsstoffer No Glutamine
Til brug med (applikation) Production of monoclonal antAntibodies (MAbs) from hybridoma and recombinant myeloma cell lines for research, therapeutic and diagnostic purposes is rapidly growing.
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2 to 8°C