Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4MAb™ Medier
Mængde:
1000 ml flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Beskrivelse
Øge procesudbyttet til fremstilling af monoklonale antistoffer til terapeutisk brug med HyClone™ CDM4MAb™ Medier, et kemisk defineret medie, der ikke indeholder nogen animalske komponenter.
Specifications
Specifications
| Form | Væske |
| Produkttype | CDM4MAb Flydende medium |
| Steriliseringsmetode | 0,2μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen Poloxamer 188, Ingen fenolrød, Ingen HEPES |
| Mængde | 1000 ml flaske |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |
| Oversigt | Uden L-Glutamin |