Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4MAb™ Medier
Artikelnummer. 10771484
Skift visning
Mængde:
1000 ml flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10771484 1000 ml flaske 1000ml
1 options
Artikelnummer. 10771484 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30802.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    572.65 DKK / 1000ml
    Spare 204.35 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Øge procesudbyttet til fremstilling af monoklonale antistoffer til terapeutisk brug med HyClone™ CDM4MAb™ Medier, et kemisk defineret medie, der ikke indeholder nogen animalske komponenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype CDM4MAb Flydende medium
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen Poloxamer 188, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Mængde 1000 ml flaske
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt Uden L-Glutamin