Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4HEK293 Pulveriserede medier
Artikelnummer. 11572900
Skift visning
Mængde:
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11572900 5 l 5 L
1 options
Artikelnummer. 11572900 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30859.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremmer produktion af adenovirus og rekombinant protein i HEK 293 suspension cellekultur.
  • Optimeret til høj cellevækst og høj rekombinant protein- og vektorproduktion med humane embryonale nyre (HEK) 293-celler
  • Kemisk defineret, proteinfrit og animalsk komponentfrit medium tilgængeligt i flydende og pulverform
  • Designet til små og store bioproduktionsprocesser
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
  • Understøtter direkte eller sekventiel tilpasning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumbicarbonat
Mængde 5 l