Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Medier, væske
Artikelnummer. p-7058042
Skift visning
Mængde:
1000 ml
1000 ml flaske
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Natriumbicarbonat, poloxamer 188, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein
Ingen glutamin, ingen phenolrødt, ingen HEPES, intet protein, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Pakningsstørrelse:
1000ml
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer unitSize
10298023 6 x 1000 ml Natriumbicarbonat, poloxamer 188, Poloxamer 188 Ingen glutamin, ingen phenolrødt, ingen HEPES, intet protein, No Phenol Red, No HEPES, No Protein Pakke med 6
10463522 1000 ml Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein 1000ml
10433142 1000 ml flaske Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10298023 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30558.LS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Støtte vækst af CHO cellekultur. HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid er et serumfrit, kemisk defineret medie.
  • Format: Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Liquid
Med tilsætningsstoffer Natriumbicarbonat, poloxamer 188, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, ingen phenolrødt, ingen HEPES, intet protein, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Mængde 6 x 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2° to 8°C
Oversigt CDM4CHO media