Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Medier, væske
Mængde:
1000 ml
1000 ml flaske
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Natriumbicarbonat, poloxamer 188, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein
Ingen glutamin, ingen phenolrødt, ingen HEPES, intet protein, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Pakningsstørrelse:
1000ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- Format: Flydende
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | CDM4CHO Flydende medium |
| Steriliseringsmetode | 0,2μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein |
| Mængde | 1000 ml flaske |
| Certificeringer/compliance | cGMP |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |
| Oversigt | CDM4CHO medier |