Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Medier, væske
Artikelnummer. 10298023
Mængde:
1000 ml
1000 ml flaske
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Natriumbicarbonat, poloxamer 188, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES, Intet protein
Ingen glutamin, ingen phenolrødt, ingen HEPES, intet protein, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Pakningsstørrelse:
1000ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10298023
Brand: Cytiva SH30558.LS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støtte vækst af CHO cellekultur. HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid er et serumfrit, kemisk defineret medie.
  • Format: Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Liquid
Med tilsætningsstoffer Natriumbicarbonat, poloxamer 188, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, ingen phenolrødt, ingen HEPES, intet protein, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Mængde 6 x 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2° to 8°C
Oversigt CDM4CHO media