Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CDM4Avian Powdered Media
Artikelnummer. 17285896
Skift visning
Mængde:
5 l
Artikelnummer. Mængde
17285896 5 l
1 options
Artikelnummer. 17285896 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31035.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 DKK
    1763.70 DKK / 5 L
    Spare 311.30 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Designet til vaccinefremstilling ved hjælp af suspensionscellekultur med fuglecellelinje.
HyClone CDM4Avian cellekulturmedium er udviklet til fremstilling af virale vacciner i fuglecellelinjer, såsom EB66-celler, og til produktion af lytiske vira, såsom mæslinger, influenza og japansk encephalitis (JE); og af ikke-lytiske vira, såsom det modificerede vaccinia Ankara (MVA) virus.
  • Kemisk defineret (CD) dyre-afledt komponent-fri (ADCF ) formulering
  • Designet til at understøtte høj celletæthed samt forbedret viral smitteevne og produktivitet
  • Økonomisk, driftsreducerende enkeltformulering til celleformering og viral produktion
  • Designet til små til store kulturapplikationer
  • Fås i flydende og pulverformede formuleringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumbicarbonat, Ingen Poloxamer 188
Mængde 5 l
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt