Få mere at vide
Cytiva HyClone™ CCM3™ Medier
Artikelnummer. 10741274
Skift visning
Mængde:
10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10741274 10 l 10 L
1 options
Artikelnummer. 10741274 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30061.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Tekniske data
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen calciumchlorid, Ingen natriumbicarbonat, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Mængde 10 l
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt
Oversigt CCM3 (DPM)