Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Kalveserum (USA)
Beskrivelse
Suppler cellekulturvækst med amerikansk oprindelse HyClone™ Bovint kalveserum, et fremragende og omkostningseffektivt alternativ til føtalt bovint serum (FBS).
HyClone™ Bovint kalveserum fås med eller uden jerntilskud. Bovine kalveserumprodukter indeholder usædvanligt høje niveauer af transferrin, som ved tilskud kan give tre til fire gange så meget tilgængeligt jern som FBS. I mange applikationer vil ydelsen af kalveserum svare til eller endda overgå FBS. Bovint kalveserum filtreres gennem tre sekventielle 100 nm (0,1μ m) porestørrelsesklassificerede filtre. Før dispensering samles hvert parti serum ved hjælp af ægte poolteknologi for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Insulin, gammaglobulin, alkalisk fosfatase, laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, albumin, urinstof i blodet, nitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, klorid, uorganisk fosfor, jern, TIBC, glucosemætning, Ig |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C. |
| Oprindelsesland | USA |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm |
| Forarbejdning | Bestrålet, 25 til 40 doser |
| Testet for | Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus |
| Varme inaktiveret | Nej |
| Vis mere |