Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Kalveserum (USA)
Artikelnummer. 12869447
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Bestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Artikelnummer. 12869447
Brand: Cytiva SH30073.04HI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et omkostningseffektivt alternativ til Fetal Bovine Serum (FBS).
Suppler cellekulturvækst med amerikansk oprindelse HyClone™ Bovint kalveserum, et fremragende og omkostningseffektivt alternativ til føtalt bovint serum (FBS).
HyClone Bovint kalveserum fås med eller uden jerntilskud. Bovine kalveserumprodukter indeholder usædvanligt høje niveauer af transferrin, som ved tilskud kan give tre til fire gange så meget tilgængeligt jern som FBS. I mange applikationer vil ydelsen af kalveserum svare til eller endda overgå FBS. Bovint kalveserum filtreres gennem tre sekventielle 100 nm (0,1μ m) porestørrelsesklassificerede filtre. Før dispensering samles hvert parti serum ved hjælp af ægte poolteknologi for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Yderligere analyser Insulin, gammaglobulin, alkalisk fosfatase, laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, albumin, urinstof i blodet, nitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, klorid, uorganisk fosfor, jern, TIBC, glucosemætning, Ig
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oprindelsesland USA
Produkttype Kalvebovint serum
Mængde 1000 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Varme inaktiveret
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
Varme inaktiveret Ja
USDA sikkerhedstest inkluderet Ja