Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Kalveserum (New Zealand)
Artikelnummer. 10751274
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10751274 500 ml 500ml
10414075 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751274 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30401.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 DKK
    431.34 DKK / 500ml
    Spare 160.66 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Suppler cellekulturvækst med New Zealand-kilde HyClone™ Bovint kalveserum, et fremragende og omkostningseffektivt alternativ til føtalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, IgG, Uorganisk fosfor, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent mætning, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt protein
Certificeringer/compliance USDA forordninger
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oversigt Kalveserum (New Zealand)
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤25 EU/ml
Mycoplasma påvist Ja
USDA sikkerhedstest inkluderet Ja