Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Kalveserum (New Zealand)
Beskrivelse
Suppler cellekulturvækst med New Zealand-kilde HyClone™ Bovint kalveserum, et fremragende og omkostningseffektivt alternativ til føtalt bovint serum (FBS).
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, IgG, Uorganisk fosfor, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent mætning, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt protein |
| Certificeringer/compliance | USDA forordninger |
| Farve | Amber |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C. |
| Oversigt | Kalveserum (New Zealand) |
| Arter | Bovine |
| Alder | <10 Days |
| Oprindelsesland | New Zealand |
| Format | Bottle |
| Produkttype | Newborn Calf Bovine Serum |
| Vis mere |