Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Bovine Growth Serum (OS)
Artikelnummer. 12300003
Skift visning
Mængde:
500 ml
Forarbejdning:
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
12300003 500 ml Varme inaktiveret 500ml
10453302 500 ml Ingen 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12300003 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30541.03HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Støt cellekulturvækst med amerikansk kilde HyClone™ Bovine Growth Serum , en superior performing føtalt bovint serum (FBS) erstatning, bestående af bovint kalveserum suppleret med kemisk definerede komponenter.
  • Filtreret gennem sekventielle 100 μnm (0,1 m) porestørrelsesklassificerede filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, IgG, Insulin, Lactat dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Totalt protein, Total bilirubin, Natrium, Kalium, Fosfor, Osmolalitet, Jern, TIBC, Procent  mætning, G
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Produkttype Bovine Growth Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Varme inaktiveret
Testet for Blåtunge, blåtunge; Kvæg; adenovirus; Bovint Parvovirus; Bovin RSV; BVDV; Cytopatogene midler; Hemadsorberende midler; Rabies virus; Reovirus, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Mycoplasma påvist Ja