Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Bovine Growth Serum
Artikelnummer. 16201122
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
16201122 500 ml Bestrålet (25 til 40 doser) -
12310003 500 ml Bestrålet 500ml
10574324 100 ml Ingen 100ml
11920958 100 ml Varme inaktiveret 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16201122 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30541.03IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Et omkostningseffektivt alternativ til Fetal Bovine Serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Insulin, gammaglobulin, alkalisk fosfatase, laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, urinstof i blodet, nitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, klorid, fosfor, osmolalitet, jern, TIBC, glucosmæthed, IG-procent,
Indhold og opbevaring <–1 °C
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Bestrålet (25 til 40 doser)
Testet for Bovint adenovirus, bovint parvovirus, bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Mycoplasma påvist Ja