Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Bovine Growth Serum
Artikelnummer. 12310003
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 12310003
Brand: Cytiva SH30541.03IR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et omkostningseffektivt alternativ til Fetal Bovine Serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Insulin, Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
Indhold og opbevaring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Oversigt Gamma Irradiated; 500 mL; Available as quote
Produkttype Bovine Growth Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sequential-filtered, 100 nm
Forarbejdning Bestrålet
Testet for Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤ 10 EU/mL
Hæmoglobinkoncentration ≤ 10 mg/dL
Mycoplasma påvist Yes