Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Bovine Growth Serum
Artikelnummer. 11920958
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11920958
Brand: Cytiva SH30541.02HI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et omkostningseffektivt alternativ til Fetal Bovine Serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Insulin, gammaglobulin, alkalisk fosfatase, laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, urinstof i blodet, nitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, klorid, fosfor, osmolalitet, jern, TIBC, glucosmæthed, IG-procent,
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oversigt Varme inakt.; 100 ml; Fås som tilbud
Produkttype Bovine Growth Serum
Mængde 100 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Varme inaktiveret
Testet for Bovint adenovirus, bovint parvovirus, bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Mycoplasma påvist Ja