Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Antibiotisk/antimykotisk opløsning (Pen/Strep/Fungiezone) opløsning
Beskrivelse
- Indeholder 10.000 enheder penicillin, 10.000μ g streptomycin og 25 g μAmphotericin B pr. ml
- Bredt spektrum af aktivitet mod gramnegative og grampositive bakterier samt aktivitet mod svampe og gær
- Almindeligvis brugt som en svampedræbende, anti-gær, anti-mug eller antibakteriel
- Almindelig arbejdsdosis er 10mL/L 100X opløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares frosset |
| Oversigt | Antibiotikum Antimykotisk opløsning (Pen/Strep/Fungizone), 100X |
| Antibiotisk spektrum | Bredspektret antibakteriel og svampedræbende |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotic-Antimycotic |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | 0,2μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | None |
| Uden tilsætningsstoffer | None |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HyClone Antibiotic/Antimycotic Solution
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate