Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Neural differentieringssæt og væksttilskud
Artikelnummer. 10115993
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10115993 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 10115993 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30878.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00 DKK
    432.90 DKK / 50ml
    Spare 154.10 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Indeholder
Sættet indeholder et proprietært basalt neuralt differentieringsmedium, hvortil en alikvot af AdvanceSTEM Væksttilskud (SH3087802) tilføjes ved brug. Basal Neural Differentiation Medium og Growth Supplement bør bruges sammen, men de er også tilgængelige som separate komponenter.
Udviklet til at lette den optimale neurale differentiering af fedtafledte mesenkymale stamceller (HAMSC), knoglemarvs mesenkymale stamceller (HBMSC) og multipotente navlestrengsblod ubegrænsede somatiske stamceller (MCBUSSC'er)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Stamcelledifferentieringsmedier
Til brug med (applikation) Neural differentiering af fedtafledte mesenkymale stamceller (HAMSC), knoglemarvs mesenkymale stamceller (HBMSC) og multipotente navlestrengsblod ubegrænsede somatiske stamceller (MCBUSSC'er)
Mængde 50 ml