Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymale stamcelleudvidelsessæt
Artikelnummer. 12300133
Skift visning
Mængde:
1000 ml
500 ml
Kit - til fremstilling af 11 ml komplet medie
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12300133 Kit - til fremstilling af 11 ml komplet medie 1 sæt
11576351 1000 ml 1000ml
11566351 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12300133 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30878.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 DKK
    734.38 DKK / 1 sæt
    Spare 247.62 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Støtte udvidelse og vedligeholdelse af udifferentierede humane mesenkymale stamceller (hMSC'er) med HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymale stamcelleudvidelsessæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Mesenkymale stamceller
Sterilitet Sterilfiltreret
Mængde Kit - til fremstilling af 11 ml komplet medie
Indhold og opbevaring SH3878.1, SH3879.2
Oversigt Mesenkymalt stamcellevæksttilskud