Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymale stamcelleudvidelsessæt
Artikelnummer. 11576351
Mængde:
1000 ml
500 ml
Kit - til fremstilling af 11 ml komplet medie
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1000ml
500ml
Artikelnummer. 11576351
Brand: Cytiva SH30879.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støtte udvidelse og vedligeholdelse af udifferentierede humane mesenkymale stamceller (hMSC'er) med HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymale stamcelleudvidelsessæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Udifferentierede humane mesenkymale stamceller
Form Væske
Produkttype Stamcelledifferentieringsmedier
Sterilitet Sterilfiltreret
Mængde 1000 ml
Indhold og opbevaring Opbevares på 2° til 8 °C væk fra lys
Oversigt Mesenkymal stamcelle basal medium