Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymale stamcelleudvidelsessæt
Artikelnummer. 11566351
Skift visning
Mængde:
1000 ml
500 ml
Kit - til fremstilling af 11 ml komplet medie
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11566351 500 ml 500ml
11576351 1000 ml 1000ml
12300133 Kit - til fremstilling af 11 ml komplet medie 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11566351 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30879.01
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Støtte udvidelse og vedligeholdelse af udifferentierede humane mesenkymale stamceller (hMSC'er) med HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymale stamcelleudvidelsessæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Udifferentierede humane mesenkymale stamceller
Form Væske
Produkttype Stamcelledifferentieringsmedier
Sterilitet Sterilfiltreret
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring Opbevares på 2° til 8 °C væk fra lys
Oversigt Mesenkymal stamcelle basal medium