Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Human Somatic Stem Cell Media
Produkttype:
Adipogent differentieringsmedium
Pakningsstørrelse:
450ml
Beskrivelse
Research mesenchymal stem cells with HyClone™ AdvanceSTEM™ Human Somatic Stem Cell Media.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Mesenchymal Stem Cells |
| Form | Liquid |
| Produkttype | Adipogent differentieringsmedium |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Mængde | 450 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at 2° to 8°C away from light |