Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES kvalificeret Hepes buffer
Artikelnummer. 12330103
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 12330103
Brand: Cytiva SH30851.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 91:2 Retningslinjer
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Oversigt AdvanceSTEM ES kvalificeret HEPES (1 mio.)
Koncentration 1 M
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Endotoksin niveau FIO
pH 7,2 til 7,5
Mængde 100 ml