Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-kvalificerede aminosyrer
Artikelnummer. 11556331
Skift visning
Produkttype:
Ikke-essentielle aminosyrer
L-glutamin
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11556331 Ikke-essentielle aminosyrer 100ml
11546331 L-glutamin 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11556331 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30853.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støtte vækst af embyronisk cellekultur med HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-kvalificerede aminosyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Koncentration 100 X
Produkttype Ikke-essentielle aminosyrer
Mængde 100 mL
Stamcelle kvalificeret Ja
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MEM Non-Essential Amino Acids Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:Ring omgående til enGIFTINFORMATION/læge..
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid