Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-kvalificerede aminosyrer
Beskrivelse
Støtte vækst af embyronisk cellekultur med HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-kvalificerede aminosyrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |
| Koncentration | 200 mM |
| Produkttype | L-glutamin |
| Mængde | 100 mL |
| Stamcelle kvalificeret | Ja |