Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, ES Cell Qualified
Artikelnummer. 12310103
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12310103 500 ml 500ml
11526331 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12310103 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30850.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støtte vækst af embryonal cellekultur vækst med HyClone™ AdvanceSTEM™ Dulbeccos fosfatbufret saltvand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 91:2 Retningslinjer
Indhold og opbevaring 15 til 30 °C
Koncentration 1 X
Produkttype DPBS
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium
Endotoksin niveau =1.0EU/mL
pH 7,0 til 7,2
Produktlinje AdvanceSTEM ES kvalificeret
Mængde 500 ml