Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Cryopreservation Media
Artikelnummer. 10136473
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10136473 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 10136473 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30894.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Celletype Embryonic Stem Cells (ESCs) and Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Form Liquid
Sterilitet Sterile-filtered
Steriliseringsmetode 0.2 μm Sterile-filtered
Mængde 100 ml
Indhold og opbevaring < -10° C
Oversigt Cryopreservation Medium