Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM Cellekulturmedier
Artikelnummer. 10474433
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10474433 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10474433 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30822.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00 DKK
    554.17 DKK / 500ml
    Spare 232.83 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Giver optimerede betingelser for embryonale stamceller ekspansion og differentiering.
  • ES celle kvalificeret med Cytiva HyClone ES-screenet FBS ingen forudgående screening påkrævet
  • Mycoplasma fri og sterilitetstestet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
    Form Væske
    Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
    Mængde 500 ml
    Oversigt AdvanceSTEM IMDM4SC uden L-glutamin
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.