Få mere at vide
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Cellekulturmedier
Artikelnummer. 11586321
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11586321 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11586321 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30824.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 DKK
    605.09 DKK / 500ml
    Spare 176.91 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Støt væksten af embryonale cellekulturer med HyClone™ AdvanceSTEM™ Cellekulturmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Form Væske
Produkttype Stamcellemedier
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring Opbevares på 2° til 8 °C væk fra lys
Oversigt AdvanceSTEM DMEM4SC med 4500mg/L Glucose, uden L-glutamin og natriumpyruvat