Få mere at vide
HyClone™ AdvanceSTEM™ Adipogenic Differentiation kit
Mængde:
5 ml-sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Mesenchymal Stem Cells |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Mængde | 5 ml-sæt |
| Indhold og opbevaring | Store supplement frozen, store media at 2° to 8°C |
| Oversigt | AdvanceStem Amniotic epithelial expansion kit |