Få mere at vide
Cytiva HyClone™ ADCF-mab pulveriserede medier
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Beskrivelse
ADCF-mAb-pulvermedium indeholder ikke poloxamer 188, L-glutamin, phenolrødt eller natriumbicarbonat.
ADCF-mAb fås i flydende og pulverformater i brugervenlig emballage.
- Dyreafledt komponentfri (ADCF ) formulering
- Designet til højt celleudbytte og produktion af monoklonalt antistof (MAb).
- Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
- Komponent sporbarhed
- Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt |
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Med tilsætningsstoffer | HEPES |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød |
| Mængde | 5 L |