Få mere at vide
Cytiva HyClone™ ActiSM Pulveriserede cellekulturmedier
Artikelnummer. 17225906
Skift visning
Mængde:
1 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17225906 1 l
17215906 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17225906 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31038.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 DKK
    525.43 DKK / 1 L
    Spare 91.57 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
En kemisk defineret ADCF cellekulturmedium optimeret til højtydende proteinproduktion i CHO cellekultur processer.
HyClone ActiSM medium er beregnet til brug i kombination med HyClone ActiPro medium og Cell Boost 7a og Cell Boost 7b tillæg. Dette medie er en del af ActiPro system af medier og tillæg designet med tilpasning og produktion for øje. HyClone ActiSM og den ActiPro system er velegnet til generel biofremstilling med CHO cellelinjer såsom CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 og CHO-S .
  • Kemisk defineret ADCF formulering optimeret til højudbytte proteinproduktion
  • Indeholder ikke hypoxanthin, thymidin og glycin (HAT-supplement)
  • Anbefales til første trin ved tilpasning af celler dyrket i andre magre cellekulturmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 1 l
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt