Få mere at vide
Cytiva HyClone™ ActiPro Pulveriserede cellekulturmedier
Artikelnummer. p-7214292
Mængde:
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 17205906
Brand: Cytiva SH31037.08
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Formuleret til at give høje udbytter af rekombinante proteiner i bioprocesser ved hjælp af kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinjer.
HyClone ActiPro cellekulturmedium er tilgængeligt i både flydende og pulverform til cellekulturbioprocesser. Dette kemisk definerede medium er beregnet til brug i kombination med HyClone ActiSM medium og Cell Boost 7a og Cell Boost 7b tillæg.
ActiPro medier og kosttilskud er formuleret til industriel produktion af rekombinante proteiner, herunder dem, der kræver komplekse post-translationelle modifikationer og korrekt proteinfoldning. Derudover er denne konstrueret ActiPro system af medier og kosttilskud kan reducere produktionsprocestiden betydeligt.
  • Demonstrerer høje udbytter af rekombinant protein
  • Indeholder ikke hypoxanthin og thymidin (HAT-supplement)
  • Kemisk defineret ADCF mAb medieformulering
  • Produktionsmedium til batch- eller fed-batch-fermenteringsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 1 l
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt