Få mere at vide
Cytiva™ HyClone™ ActiPro™ Cellekulturmedier
Artikelnummer. 17902701
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Artikelnummer. Mængde
17902701 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 17902701 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. SH31039.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.37 DKK
    915.00 DKK / 1 L
    Spare 75.37 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kemisk defineret ADCF cellekulturmedium, der giver høje udbytter af rekombinante proteiner i processer, der bruger kinesisk hamster-ovarie (CHO ) celler.
HyClone™ ActiPro™ cellekulturmedier er blevet formuleret til at give høje udbytter af rekombinante proteiner i bioprocesser ved brug af kinesisk hamster-ovarie (CHO ) cellelinjer. Det dyrkede medium er kemisk defineret, fri for komponenter fra dyr (ADCF ), og optimeret til højtydende proteinekspression og produktion i batch eller CHO fed-batch cellekulturprocesser.
  • Demonstrerer høje udbytter af rekombinant protein
  • Indeholder ikke hypoxanthin og thymidin (HAT-supplement)
  • Kemisk defineret ADCF mAb medieformulering
  • Produktionsmedium til batch- eller fed-batch-fermenteringsprocesser
HyClone™ ActiPro™ cellekulturmedium er tilgængeligt i både flydende og pulverform til cellekulturbioprocesser. Dette kemisk definerede medium er beregnet til brug i kombination med HyClone™ ActiSM™ medium og Cell Boost™ 7a og Cell Boost™ 7b tillæg. ActiPro™ medier og kosttilskud er formuleret til industriel produktion af rekombinante proteiner, herunder dem, der kræver komplekse post-translationelle modifikationer og korrekt proteinfoldning. Derudover er denne konstrueret ActiPro™ system af medier og kosttilskud kan reducere produktionsprocestiden betydeligt.
De ActiPro™ systemet er velegnet til generel cellekultur biofremstilling med CHO cellelinjer såsom CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 og CHO-S . ActiPro™ cellekulturmedier og kosttilskud blev designet med tilpasning og CHO proteinproduktion i tankerne. ActiPro™ medier og kosttilskud er afbalancerede formuleringer af aminosyrer, vitaminer, salte, sporstoffer og andre komponenter, der opfylder de metaboliske behov hos CHO celler i produktion. Cellekultursystemet indeholder ikke peptider, hydrolysater, phenolrødt, 2-mercaptoethanol eller vækstfaktorer såsom insulin, for at sikre batch-til-batch-konsistens og øget cellekulturbioproceseffektivitet. Til hurtigt voksende CHO celler med højere kulstofforbrug, er der behov for glukosetilskud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO
Celletype CHO
Klassifikation Proteinproduktion
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedier
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen thymidin, Ingen hypoxanthin
Produktlinje HyClone ActiPro
Mængde 1000 ml
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Udtrykssystem Pattedyr